Key Documents
GF56991538
Constantan- resistance alloy
rod, Cu 55%/Ni 45%, 10 mm diameter, length 500 mm, temper annealed
Synonim(y):
CU047925
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 569-915-38
Długość
500 mm
średnica
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)