GF56658549
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 10 g
Synonim(y):
AL706010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 566-585-49
masa
10 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)