GF56550405
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 4mm disks, 0.1mm thickness, annealed
Synonim(y):
FE230220
About This Item
Formularz
annealed
foil (disks)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 565-504-05
rozmiar × grubość
4 mm × 0.1 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)