Kluczowe dokumenty
GF56545386
Copper - O.F.H.C.
foil, 100x100mm, thickness 0.7mm, half hard, 99.95+%
Synonim(y):
Copper, CV000747
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 565-453-86
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
100x100 mm × 0.7 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)