Kluczowe dokumenty
GF56273777
Magnesium
microfoil, 50x50mm, thinness 1.0μm, specific density 174μg/cm2, 6 micron aluminum permanent support, 99.9%
Synonim(y):
Magnesium, MG004850
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 621 °C)
Próba
99.9%
Formularz
foil (microfoil)
temp. samozapłonu
950 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 562-737-77
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50x50 mm × 1.0 μm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Klucz InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF56273777-1EA | 4061825409948 |
GF56273777-2EA | 4061829520496 |