GF56156586
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
100mm rod, 16.0mm diameter
Synonim(y):
W 117935
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 561-565-86
dł. × śr.
100 mm × 16.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF56156586-2EA | 4061829974176 |
GF56156586-1EA | 4061825465340 |