Kluczowe dokumenty
GF56107087
Alumina
rod, 1.0 mm diameter, length 500 mm, purity 99%
Synonim(y):
AL607910
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 561-070-87
Długość
500 mm
średnica
1.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)