GF55735027
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 10m length, 0.125mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonim(y):
CU045845
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
opis
polyimide insulation
thermocouple wire
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 557-350-27
grubość izolacji
0.01 mm
przewód dł. × śr.
10 m × 0.125 mm , conductor diameter
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Zastosowanie
may be used as one component of a thermocouple
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)