Kluczowe dokumenty
GF55624181
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
powder, 45micron max. particle size, atomized, 200g, 99.999%
Synonim(y):
FE236010
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Próba
99.999%
Formularz
powder (atomized)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 556-241-81
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)