Kluczowe dokumenty
GF55589260
Palladium/Nickel
mesh, Pd 95%/Ni 5%, nominal aperture 0.20 mm, size 20 × 20 mm, wire diameter 0.076 mm
Synonim(y):
PJ088710
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Postać
mesh
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 555-892-60
wielkość nominalna otworu
0.20 mm
rozmiar
20 × 20 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)