Kluczowe dokumenty
GF55511524
Phosphor bronze
foil, Cu 94%/Sn 6%, thickness 0.08 mm, length 0.5 m, coil width 0.4 mm
Synonim(y):
CU050247
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 555-115-24
Długość
0.5 m
szerokość zwoju
0.4 mm
grubość
0.08 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)