GF55233367
Titanium alloy beta 3, Ti77.5Mo12Zr6Sn4.5
foil, 25 x 25mm, 0.42mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Synonim(y):
TI050400
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed (precipitation hardenable)
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 552-333-67
rozmiar × grubość
25 mm × 25 mm × 0.42 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF55233367-10EA | 4061829923617 |
GF55233367-1EA | 4061825464749 |
GF55233367-20EA | 4061829973933 |
GF55233367-2EA | 4061829953874 |
GF55233367-5EA | 4061831004502 |