Kluczowe dokumenty
GF55219484
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
175mm tube, 3.15mm outside diameter, 1.15mm wall thickness, 0.85mm inside diameter
Synonim(y):
W 187300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 552-194-84
dł. × grubość ścianki
175 mm × 1.15 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
3.15 mm × 0.85 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)