GF55123602
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, Al 98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, 4.76 mm diameter, length 200 mm, temper soft
Synonim(y):
AL077950
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 551-236-02
Długość
200 mm
średnica
4.76 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF55123602-1EA | 4061821138521 |
GF55123602-5EA | 4061821138545 |
GF55123602-10EA | 4061821138514 |
GF55123602-2EA | 4061821138538 |