GF55067182
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 90 x 200mm, 0.10mm thickness
Synonim(y):
SN010300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 550-671-82
rozmiar × grubość
90 mm × 200 mm × 0.10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF55067182-2EA | 4061829953843 |
GF55067182-5EA | 4061831004472 |
GF55067182-10EA | 4061829932053 |
GF55067182-1EA | 4061825464626 |