Key Documents
GF54795550
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sheet, thickness 3 mm, size 150 × 150 mm
Synonim(y):
FP303150
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 547-955-50
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
3 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)