Kluczowe dokumenty
GF53819297
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 500mm x 12mm diameter, as drawn
Synonim(y):
NI107930
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 538-192-97
dł. × śr.
5000 mm × 12 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)