GF52894907
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
foil, 25 x 25mm, 0.125mm thickness, annealed
Synonim(y):
MO070240
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 528-949-07
rozmiar × grubość
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF52894907-1EA | 4061825476254 |
GF52894907-2EA | 4061829965310 |
GF52894907-5EA | 4061831015560 |