Kluczowe dokumenty
GF52150801
Platinum
foil, 0.5m coil, thickness 0.029mm, coil width .34mm, annealed, 99.99%
Synonim(y):
Platinum, PT000242
About This Item
Próba
99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 521-508-01
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość × szerokość
0.5 m × 0.029 mm × 0.34 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)