Key Documents
GF51992051
Polyamide - Nylon 11
(PA 11), rod, diam. 15 mm, L 200 mm, black
Synonim(y):
AM337913
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 519-920-51
Długość
200 mm
Średnica
15 mm
kolor
black
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)