Kluczowe dokumenty
GF51869122
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 20m length, 0.125mm conductor diameter, 0.008mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonim(y):
NI105845
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
opis
polyimide insulation
thermocouple wire
Postać
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 518-691-22
grubość izolacji
0.008 mm
przewód dł. × śr.
20 m × 0.125 mm , conductor diameter
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Zastosowanie
may be used as one component of a thermocouple
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)