Kluczowe dokumenty
GF51572572
Platinum
insulated wire, 5m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.009mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.99%
Synonim(y):
Platinum, PT005835
About This Item
Próba
99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 515-725-72
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr. × grubość
5 m × 0.05 mm × 0.009 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)