Kluczowe dokumenty
GF51077965
Niobium
rod, 50mm, diameter 12.7mm, annealed, 99.9%
Synonim(y):
Niobium, NB007935, Columbium
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 510-779-65
rezystywność
13-16 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
50 mm × 12.7 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
gęstość
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Klucz InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)