Merck
GF50759163
Platinum
wire, 0.38 mm diameter, length 0.1 m, purity 99.99%
Synonim(y):
PT005143
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141734
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 507-591-63
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
Długość
0.1 m
średnica
0.38 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)