Kluczowe dokumenty
GF50413508
Terbium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Synonim(y):
Terbium, TB000200
About This Item
Próba
99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 504-135-08
rezystywność
116 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
25 x 25 mm × 0.025 mm
bp
3230 °C (lit.)
mp
1356 °C (lit.)
gęstość
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Tb]
InChI
1S/Tb
Klucz InChI
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)