Kluczowe dokumenty
GF50132191
Praseodymium
wire reel, 100mm, diameter 1.0mm, hard, 99.9%
Synonim(y):
Praseodymium, PR005110
About This Item
Próba
99.9%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 501-321-91
rezystywność
68 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
100 mm × 1.0 mm
tw
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
gęstość
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
Klucz InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)