Kluczowe dokumenty
GF49807480
Zinc
rod, 2.0 mm diameter, length 100 mm, high purity 99.99+%
Synonim(y):
ZN007902
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Próba
≥99.99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 498-074-80
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
Długość
100 mm
średnica
2.0 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)