Kluczowe dokumenty
GF49616152
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
powder, 50g, 45micron max. particle size
Synonim(y):
NI036010
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 496-161-52
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)