GF48926111
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
500mm rod, 20mm diameter
Synonim(y):
AL017920
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 489-261-11
dł. × śr.
500 mm × 20 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF48926111-1EA | 4061825473864 |
GF48926111-2EA | 4061829973278 |