Kluczowe dokumenty
GF48513821
Copper - O.F.H.C.
foil, 100x100mm, thickness 0.20mm, hard, 99.95+%
Synonim(y):
Copper, CV000670
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 485-138-21
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
100 x 100 mm × 0.20 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)