GF48512325
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
1000mm tube, 6.0mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 5mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
FE047600
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 485-123-25
dł. × grubość ścianki
1000 mm × 0.5 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
6.0 mm × 5.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF48512325-1EA | 4061825473642 |
GF48512325-2EA | 4061829973254 |