Kluczowe dokumenty
GF48254193
Indium-silver alloy, In97Ag3
foil, 60 x 60mm, 0.3mm thickness
Synonim(y):
IN130300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 482-541-93
rozmiar × grubość
60 mm × 60 mm × 0.3 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)