Key Documents
GF48148050
Silver
wire, 0.1 mm diameter, length 5 m, purity 99.99%
Synonim(y):
AG005116
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141740
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99.99%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 481-480-50
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
Długość
5 m
średnica
0.1 mm
tw
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)