Kluczowe dokumenty
GF48132648
Aluminum/Silicon
rod, Al 99%/Si 1%, 5 mm diameter, length 500 mm, bulk density 2.7 g/cm3
Synonim(y):
AL057935
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Próba
≥99%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 481-326-48
Długość
500 mm
średnica
5 mm
gęstość nasypowa
2.7 g/cm3
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)