GF48050951
Titanium/Aluminum/Vanadium
rod, Ti 90%/Al 6%/V 4%, 2.0 mm diameter, length 1000 mm, temper annealed
Synonim(y):
TI017905
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 480-509-51
Długość
1000 mm
średnica
2.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF48050951-1EA | 4061821137951 |
GF48050951-2EA | 4061821137968 |