Kluczowe dokumenty
GF47878936
Platinum-iridium alloy, Pt75Ir25
1m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonim(y):
PT235120
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 478-789-36
dł. × śr.
1 m × 0.05 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)