Key Documents
GF47782727
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 5m length, 0.05mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonim(y):
NI105825
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
opis
polyimide insulation
thermocouple wire
Postać
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 477-827-27
grubość izolacji
0.003 mm
przewód dł. × śr.
5 m × 0.05 mm , conductor diameter
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Zastosowanie
may be used as one component of a thermocouple