Key Documents
GF47582017
Nitinol alloy, Ni55Ti45
500mm tube, 1.27mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.97mm inside diameter, superelastic
Synonim(y):
NI207130
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 475-820-17
dł. × grubość ścianki
500 mm × 0.15 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
1.27 mm × 0.97 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)