Kluczowe dokumenty
GF47424528
Palladium
microfoil, disks, 25mm, thinness 0.1μm, specific density 119.2μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99%
Synonim(y):
Palladium, PD004500
About This Item
Próba
99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 474-245-28
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
25 mm × 0.1 μm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)