Key Documents
GF47284296
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.013 mm diameter, length 25 m, temper annealed
Synonim(y):
W 055140
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 472-842-96
Długość
25 m
średnica
0.013 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)