Kluczowe dokumenty
GF46990974
Gold
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.05μm, specific density 101.3μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+%
Synonim(y):
Gold, AU004300
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 469-909-74
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
śr. × grubość
10 mm × 0.05 μm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)