Kluczowe dokumenty
GF46654375
Aluminum
honeycomb, 600x600mm, thickness 13.9mm, cell size 6.3mm, cell wall 0.064mm, core density 0.083g/cm3, phenolic adhesive (resin), facing skin aluminum 0.55mm, 99.9%
Synonim(y):
Aluminum, AL002656
About This Item
Materiały
hexagonal (prism)
opis
cell wall 0.064mm
Próba
99.9%
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 466-543-75
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
rozmiar komórki
6.3 mm
rozmiar × grubość
600 x 600 mm × 13.9 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF46654375-1EA | 4061825399348 |
GF46654375-2EA | 4061829518967 |