Kluczowe dokumenty
GF46411017
Nimonic® alloy 90, Ni53Cr20Co18Ti2.5Al1.5Fe1.5
rod, 200mm x 22mm diameter
Synonim(y):
NJ107950
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 464-110-17
dł. × śr.
200 mm × 22 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Nimonic is a registered trademark of Special Metals Corporation
Nimonic is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)