Kluczowe dokumenty
GF45599754
Lead-tin alloy, Pb75Sn25
100m wire, 0.9mm diameter, as drawn
Synonim(y):
PB035138
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 455-997-54
dł. × śr.
100 m × 0.9 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)