Kluczowe dokumenty
GF43873320
Nickel/Iron
tube, Ni52%/Fe 48%, outside diameter 9.55 mm, length 100 mm, wall thickness 0.275 mm
Synonim(y):
NI197750
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 438-733-20
Długość
100 mm
śr. zewn.
9.55 mm
grubość ścianki
0.275 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)