Key Documents
GF43776434
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
100mm tube, 9.5mm outside diameter, 1.7mm wall thickness, 6.1mm inside diameter, annealed
Synonim(y):
NI027450
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 437-764-34
Długość
100 mm
śr. zewn. × śr. wewn. × grubość
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)