Kluczowe dokumenty
GF43430969
Constantan- resistance alloy
rod, Cu 55%/Ni 45%, 10 mm diameter, length 1000 mm, temper annealed
Synonim(y):
CU047925
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 434-309-69
Długość
1000 mm
średnica
10 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)