Kluczowe dokumenty
GF43288487
Platinum
wire reel, 0.05m, diameter 1.0mm, annealed, may be used as one component of a thermocouple, 99.99%
Synonim(y):
Platinum, PT005156
About This Item
Próba
99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 432-884-87
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
0.05 m × 1.0 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)