Kluczowe dokumenty
GF42403205
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 2.1 mm, length 100 mm, wall thickness 0.25 mm
Synonim(y):
FF217300
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 424-032-05
Długość
100 mm
śr. zewn.
2.1 mm
grubość ścianki
0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)