Key Documents
GF41864733
Copper
insulated wire, 100m, conductor diameter 0.1mm, insulation thickness 0.015mm, 10-30 micron polyesterimide insulation, 99.9%
Synonim(y):
Copper, CU005890
About This Item
Próba
99.9%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 418-647-33
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr. × grubość
100 m × 0.1 mm × 0.015 mm
tw
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2